Learn More
Tuttnauer 160-Liter-Tischautoklav
Artikelnummer. 17838998 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Eigenschaften:
Drei Phasen, Kühlen, Vakuum, Dampferzeuger, BioHazard-Filter (CL3-Abfall), Drucker
Dreiphasig
Dreiphasig, Gekühlt
Dreiphasig, Kühlen, Vakuum, Dampferzeuger, Drucker
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Eigenschaften Packungsgröße
17838998 Dreiphasig 1 Stück
17888988 Dreiphasig, Gekühlt 1 Stück
17858988 Dreiphasig, Kühlen, Vakuum, Dampferzeuger, Drucker 1 Stück
17898988 Drei Phasen, Kühlen, Vakuum, Dampferzeuger, BioHazard-Filter (CL3-Abfall), Drucker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17838998 Lieferant Tuttnauer Lieferanten-Nr. 5075EL380D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25441.50 €
    21032.64 € / 1 Stück
    Sparen 4408.86 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der 5075EL-D verfügt über ein fortschrittliches, mehrfarbiges Bedienfeld und eine Kammer aus Edelstahl 316L. Jedes Modell verfügt über eine Reihe optionaler Zusatzfunktionen, die für schnelle Kühlung, effiziente Trocknung, Sterilisation von Biogefahrenstoffen und Abfällen, Fo-Kontrolle und mehr konfiguriert werden können.
Entwickelt für Ihre Laboranwendungen. Der 5075EL-D verfügt über ein fortschrittliches, mehrfarbiges Bedienfeld und eine Kammer aus Edelstahl 316L. Jedes Modell verfügt über eine Reihe optionaler Zusatzfunktionen, die für schnelle Kühlung, effiziente Trocknung, Fo-Kontrolle und mehr konfiguriert werden können.
  • Fortschrittliches Steuerungssystem – Profitieren Sie ’vom hochmodernen Steuerungssystem von Tuttnauer mit Mehrfarbendisplay.
  • Sicher – Automatisches Druckverriegelungssystem. Die Tür öffnet sich nicht, wenn die Kammer überdruckt ist.
  • Optionaler interner Druck – Dokumentiert Datum, Uhrzeit, Temperatur und Druck
  • Intuitives Mehrfarbendisplay – Das Mehrfarbendisplay für bessere Lesbarkeit ermöglicht den schnellen Zugriff auf wichtige Informationen. Die Farbe dient zur Kennzeichnung des jeweiligen Zyklusstadiums.
  • Hochwertiger Edelstahl – Kammer und Tür aus Edelstahl 316L mit elektropolierter Oberfläche
  • Verschiedene Beladungsarten – Der Autoklav 5075EL-D verfügt über 8 werkseitig voreingestellte Zyklusprogramme, die die Verarbeitungsanforderungen der meisten Labore und Forschungszentren abdecken.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 35,2 gal.
Kapazität (metrisch) 160 L
Tiefe (metrisch) Kammer 75 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer 20 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 30 in.
Durchmesser (metrisch) Kammer 50 cm
Länge (angloamerikanisch) 44,8 in.
Länge (metrisch) 112 cm
Produkttyp Tisch-Autoklav
Temperatur (angloamerikanisch) 221 bis 279 °F
Temperatur (metrisch) 105 bis 137 °C
Eigenschaften Dreiphasig
Material Edelstahl 316L