missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | Norfloxacin-d5 |
| CAS | 1015856-57-1 |
| CAS Max. % | <100% |
| Farbe | Weiß |
| Schmelzpunkt | 220°C to 223°C |
| Synonym | 6-Fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1-pentadeuteroethyl-7-piperazino-3-quinolinecarboxylic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 324.36 g/mol |
| Menge | 10 mg |
| Güte | Antibiotika |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?