Learn More
16alpha,17-[(1RS)-Ethylidenbis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion, Mikromol™
Artikelnummer. 17980946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17980946 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17980946 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0204.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
16α,17-[(1RS)-Ethylidenbis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 16 alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11 beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
CAS 1040085-98-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 16 alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11 beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C23 H30 O6
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 16alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Budesonide Imp. B (EP), Budesonide Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C23H30O6/c1-12-28-19-9-16-15-5-4-13-8-14(25)6-7-21(13,2)20(15)17(26)10-22(16,3)23(19,29-12)18(27)11-24/h6-8,12,15-17,19-20,24,26H,4-5,9-11H2,1-3H3/t12?,15-,16-,17-,19+,20+,21-,22-,23+/m0/s1
SMILES CC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
IUPAC-Name 16α,17-[(1RS)-Ethylidenbis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion
Molekulargewicht (g/mol) 402.48
Menge 50 mg
Formelmasse 402,2042 g/mol