Learn More
17,21-Dihydroxypregna-1,4,9(11)-Trien-3,20-Dione, TRC
Artikelnummer. 30003229
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003229 25 mg 25 Milligramm
30004213 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003229 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45250525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10184-69-7
Summenformel C21H26O4
Molekulargewicht (g/mol) 342.43
Synonym Deltacortinene, EP Prednisone Impurity D;
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 17,21-Dihydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H26O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h5-6,8,11,15,17,22,25H,3-4,7,9-10,12H2,1-2H3/t15-,17+,19+,20+,21+/m1/s1
Formelmasse 342.1831
Reinheit (%) >95%