Learn More
17α -Methyltestosteron-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 17-Methyl-d3-testosterone |
| CAS | 96425-03-5 |
| Summenformel | C20 2H3 H27 O2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Androst-4-en-3-one, 17-hydroxy-17-(methyl-d3)-, (17β)-, (17β)-17-Hydroxy-17-(methyl-d3)androst-4-en-3-one, 17α-Methyl testosterone-d3, 17α-Trideuteriomethyl testosterone, Methyltestosterone-d3, Androst-4-en-3-one, 17-hydroxy-17-(methyl-d3)-, (17beta)-, (17beta)-17-Hydroxy-17-(methyl-d3)androst-4-en-3-one, 17alpha-Methyl testosterone-d3, 17alpha-Trideuteriomethyl testosterone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-Name | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-Hydroxy-10,13-dimethyl-17-(trideuteriomethyl)-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 305.47 |
| Formelmasse | 305.2434 |