Learn More
17-Methylen-5-androsten-3β-ol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 17-Methylene-5-androsten-3beta-ol |
| CAS | 846-44-6 |
| Summenformel | C20H30O |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 17-Methylene-androst-5-en-3beta-ol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H30O/c1-13-4-7-17-16-6-5-14-12-15(21)8-10-20(14,3)18(16)9-11-19(13,17)2/h5,15-18,21H,1,4,6-12H2,2-3H3/t15-,16-,17-,18-,19+,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=C |
| IUPAC-Name | (3S,8S,9S,10R,13S,14S)-10,13-Dimethyl-17-methyliden-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 286.45 |
| Formelmasse | 286.2297 |