Learn More
17-O-Acetyl-6-Methylprednisolon, TRC
Artikelnummer. 30011440
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011440 250 mg 250 Milligramm
30135202 50 mg 50 Milligramm
30009670 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011440 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA186770250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86401-94-7
Summenformel C24 H32 O6
Molekulargewicht (g/mol) 416.51
Synonym (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-Hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl Acetate
IUPAC-Name [(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-Hydroxy-17-(2-Hydroxyacetyl)-6,10,13-Trimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-Octahydro-6H-Cyclopenta[a]Phenanthren-17-yl] Acetat
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](OC(=O)C)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 17-O-Acetyl-6-methylprednisolone
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 17-O-Acetyl-6-methylprednisolone
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C24H32O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(20(29)12-25,30-14(2)26)23(17,4)11-19(28)21(16)22(3)7-5-15(27)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,19,21,25,28H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,21+,22-,23-,24-/m0/s1
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Pharmazeutik
Menge 250 mg
Formelmasse 416.2199