Learn More
Testo™ Testo 174H, Mini-Datenlogger HUMIDITY
Beschreibung
- Speicher für bis zu 16,000 Temperatur- und Feuchtigkeitsmessungen
- Langlebiger Feuchtesensor für zuverlässige und genaue Messungen
- Einfache Datenübertragung über USB-Kabel, praktische Datenanalyse und Anmeldung am PC
- Kostenloser Software-Download (ComSoft Basic)Enthält Wandhalterung, 2 x CR 2032 Lithium-Batterien, Kalibrierprotokoll
Spezifikation
Spezifikation
| Datenspeicher | 16.000 Messwerte |
| Akkutyp | 2 Lithium (CR2032) |
| Akkulaufzeit | 1 Jahr (15 min Messzyklus, +25 °C) |
| Kanäle | 2 |
| IP-Schutzart | IP 20 |
| Genauigkeit (Temperatur) | ±0,5 °C (-20 bis +70 °C); Kapazitiv: ±3 % RH (2 bis +98 % RH); ±0,03 % RH/K |
| Bereich | -20 bis +70 °C; kapazitiv: 0 bis 100 % RH* |
| Temperaturauflösung | 0,1 °C, 0,1 % RH |
| Abmessungen (L x B x H) | 60 x 38 x 18,5 mm |