Learn More
Testo™ Datenlogger für 175 H1 Temperatur und Feuchtigkeit
Artikelnummer. 11361374
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-20°bis +55 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
11361374 -20°bis +55 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11361374 Lieferant Testo™ Lieferanten-Nr. 0572 1754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    663.95 €
    333.00 € / 1 Stück
    Sparen 330.95 €
    49% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Überwachen und protokollieren Sie die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit in Gebäuden und geschlossenen Räumen. Testo™ 175 H1 Temperatur- und Feuchtedatenlogger sind für zuverlässige Langzeitmessungen und die Protokollierung wichtiger Werte
  • 2-Kanal-Temperatur- und Feuchtedatenlogger mit externem Feuchtesensor (NTC/kapazitiver Feuchtesensor)
  • Überwachung und Protokollierung von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Taupunkt rund um die Uhr
  • Großer Speicher für Langzeitmessungen und bis zu 1 Millionen Messwerte, Batterielebensdauer von 3 Jahren
  • Kürzere Reaktionszeiten und genaue Messungen mit externem Feuchtesensor
  • Kostenloser Software-Download (ComSoft Basic)
  • Weitere Informationen wie einstellbare Schwellwerte, Überschreitung von Schwellwerten und verbleibende Akkuleistung können auch auf dem großen, übersichtlichen Display abgelesen werden
  • Der testo175 H1 gewährleistet ein hohes Maß an Datensicherheit und zuverlässige Messungen auf Basis modernster Technologie
  • Speicher in Übergröße, der bis zu 1 Millionen Messwerte speichern kann
  • Verlängerte Batterielebensdauer von bis zu 3 Jahren
  • Im Lieferumfang enthaltene AAA-Dreifachbatterien können vom Anwender einfach ausgetauscht werden
  • Inklusive Wandhalterung, Schloss, Batterien und Kalibrierprotokoll
Spezifikation
Typ Datenschreiber für Temperatur und Feuchtigkeit
Datenspeicher 1.000.000 Messwerte
Akkutyp AIMn Typ AAA
Akkulaufzeit 3 Jahre
Kanäle 2
Schnittstelle USB-Anschluss und SD-Karte
IP-Schutzart IP 54
Modell 175 H1
Arten von Sensoren NTC
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Überwachung und Dokumentation von Klimaanlagen in Gebäuden, der Temperatur und Feuchtigkeit in Lagern und während Transporten
Genauigkeit (relative Luftfeuchtigkeit) ±2 %
Genauigkeit (Temperatur) ± 0.4°C
Zeitgenauigkeit 1 s bis 24 h
Luftfeuchtigkeitsbereich 0 bis 100%
Temperaturauflösung 0.1 %
Temperaturbereich (metrisch) -20°bis +55 °C
Betriebstemperatur (metrisch) -20°bis +55 °C