Learn More
Testo™ Temperaturdatenlogger 176 T4
Artikelnummer. 11301384
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanäle:
4
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanäle Packungsgröße
11301384 4 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11301384 Lieferant Testo™ Lieferanten-Nr. 0572 1764
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    742.15 €
    461.00 € / 1 Stück
    Sparen 281.15 €
    37% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Messen Sie die Temperatur an bis zu vier verschiedenen Stellen gleichzeitig. Testo™ 176 T4 4-Kanal-Temperaturdatenlogger ermöglichen es dem Anwender, die Daten in längeren Intervallen auszulesen, auch wenn die Messzyklen kürzer sind.
  • Temperaturdatenlogger mit externen Sensoranschlüssen (TC Typ T, K und J)
  • Inklusive Wandhalterung, Schloss, Batterie und Kalibrierprotokoll
  • Speicher für bis zu 2 Millionen Messwerte
  • Bis zu 8 Jahre Akkulaufzeit
  • Extrem großer Messbereich von -200 bis  +1000°C
  • Das Display bietet eine große Auswahl an wertvollen Informationen, einschließlich aktueller Messwerte, Schwellenwerten, Punkten, an denen diese Schwellenwerte überschritten wurden, Min.-/Max.-Werten sowie der verbleibenden Akkuleistung
  • Drei Softwareoptionen sind für eine Vielzahl von Anwendungen verfügbar
Anwendungen
  • Prüfen der Temperatur in Ultratiefkühlschränken oder unter kryogenen Bedingungen
  • Messen und Protokollieren von Durchfluss- und Rücklauftemperaturen bei Unterflurheizverteilern, um deren ordnungsgemäße Funktion zu prüfen
  • Prozesstemperaturen prüfen
  • Kontrolle der Durchfluss- und Rücklauftemperaturen von Heizsystemen
Spezifikation
Datenspeicher 2.000.000 Messwerte
Akkutyp 1 Lithium (TL-5903)
Akkulaufzeit 8 Jahre bei einer Messrate von 15 min
Kanäle 4
IP-Schutzart IP65
Genauigkeit (Temperatur) Typ K (NiCr-Ni): ±1 % von mv (-195 bis -100.1 °C); ±0.3 °C (-100 bis +70 °C); ±0.5 % von mv (+70.1 bis +1000 ° ); Typ T (Cu-CuNi): ±1 % von mv (-200 bis -100.1 °C); ±0.3 °C (-100 bis +70 °C); ±0.5 % von mv (+70.1 bis +400 °C); Typ J (Fe-CuNi): ±0.3 °C (-100 bis 70 °C); ± 0.5 % des MW (+70.1 bis +750 °C)
Temperaturbereich (metrisch) Typ K (NiCr-Ni): -195 bis +1000 °C; Typ T (Cu-CuNi): -200 bis +400 °C; Typ J (Fe-CuNi): -100 bis +750 °C
Betriebstemperatur (metrisch) -20 bis +70 °C
Abmessungen (L x B x H) 103 x 63 x 33 mm