Learn More
(17Alpha)-3-Ethinyl-19-norpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol, TRC
Artikelnummer. 30382940
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30382940 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 30382940 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE9322702.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (17alpha)-3-Ethynyl-19-norpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol
CAS 79727-03-0
Summenformel C22H26O
Menge 2.5 mg
Synonym Norethindrone EP Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C22H26O/c1-4-15-6-8-17-16(14-15)7-9-19-18(17)10-12-21(3)20(19)11-13-22(21,23)5-2/h1-2,7,14,17-20,23H,6,8-13H2,3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C=C(CC[C@H]34)C#C)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Molekulargewicht (g/mol) 306.44
Formelmasse 306.1984