missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

17Alpha-Boldenon-17-O-(4-Nitrobenzoat), TRC

Artikelnummer. 30333330
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30333330 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30333330 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6751305MG
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 17alpha-Boldenone 17-O-(4-Nitrobenzoate)
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 17alpha-Boldenone 17-O-(4-Nitrobenzoate)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C26H29NO5
Synonym (17α)-17-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one 17-O-(4-Nitrobenzoate)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@@]([H])([C@@]34[H])[C@]2([H])CC[C@@]3([C@H](OC(C5=CC=C([N+]([O-])=O)C=C5)=O)CC4)C)=C1
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 435.51
Menge 5 mg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.