Learn More
17alpha-Ethynyl-13C2-Estradiol, CDN
Artikelnummer. 30316554
Change view
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30316554 0.005 g 0.01 Gramm
30328510 0.01 g 0.01 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30316554 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDNC42770.005G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethynyl Estradiol-13C2
CAS 2483735-63-1
Summenformel 13C2 C18 H24 O2
Menge 0.005 g
Synonym 19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol-20,21-13C2, (17α)- (ACI), (17α)-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol-20,21-13C2 (ACI), (17α)-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-20,21-13C2-3,17-diol, Ethynyl-13C2 estradiol, Ethinylestradiol (ethinyl-13C2)
InChI-Formel InChI=1 S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22 H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1/i1+1,3+1
SMILES C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1 CC[C@@]2(O)[13 C]#[13 CH]
IUPAC-Name (8R,9S,13S,14S,17S)-17-(1,2-^{13}C_{2})ethinyl-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3,17-diol
Molekulargewicht (g/mol) 298.3887
Formelmasse 298.1843 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % 13 C, min 98% Chemical Purity