Learn More
17beta-Estradiol-16,16-d2, CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 17 beta-Estradiol-16,16-d2 |
| CAS | 3188-46-3 |
| Summenformel | C18 D2 H22 O2 |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | 17 beta-Estradiol-16,16-d2, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol-16,16-d2, (17β)- (ACI), (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol-16,16-d2 (ACI), Estradiol-16,16-d2 (7 CI, 8 CI), 17β-Estradiol-16,16-D2 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20 H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i7D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C[C@H]2 [C@@H]3 CCc4cc(O)ccc4[C@H]3 CC[C@]2(C)[C@H]1 O |
| IUPAC-Name | (8 R,9 S,13 S,14 S,17 S)-16,16-dideuterio-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,17-octahydro-6 H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 274.3943 |
| Formelmasse | 274.1902 g/mol |
| Mehr anzeigen |