Learn More
Bochem™ Becherzange
Artikelnummer. 10038780
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10038780 250 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10038780 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 2220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.60 €
    17.62 € / 1 Stück
    Sparen 12.98 €
    42% Rabatt
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Becherzange
Länge (metrisch) Öffnung 60 bis 100 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Material Elektropolierter Drahtrahmen aus 18/10-Stahl mit gebogenen Bandmetallbacken und Backenauskleidungen aus Keramikfaser.