Learn More
Bochem™ Tiegelzange mit Riefen 18/10 E-Poli
Mit Riefen. Bochem™ 18/10 E-Poli Tiegelzangen mit Riefen gewährleisten hohe Griffsicherheit.
Marke:  Bochem™ 2102
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10038840
  • 10.75 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-06-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Gerippt
  • Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Tiegelzange
18/10 E-Poli
250mm