Learn More
Bochem™ Tiegelzange mit Riefen 18/10 E-Poli
Artikelnummer. 10282941
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
160 mm
200 mm
220 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10282941 400 mm 1 Stück
10788941 200 mm 1 Stück
10754745 200 mm 1 Stück
10068800 160 mm 1 Stück
10232851 220 mm 1 Stück
10140001 300 mm 1 Stück
10038840 250 mm 1 Stück
10243041 500 mm 1 Stück
10554261 600 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10282941 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 2104
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Graten. Bochem™ Die Tiegelzange aus 18/10 E-Poli mit Rillen sorgte für sicheren Halt.
  • Gerippt
  • Edelstahl
Spezifikation
Länge (metrisch) 400 mm
Material Edelstahl (18/10)
Typ Tiegelzange