Learn More
Bochem™ Chemikalienlöffel aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10262091
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
32 mm
40 mm
45 mm
48 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1 mm
2 mm
5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Länge (metrisch) Sägeblatt Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10262091 150 mm 32 mm 1 mm 1 Stück
10538881 150 mm 32 mm 5 mm 1 Stück
11865071 150 mm 32 mm 5 mm 10 Stück
10485031 180 mm 32 mm 1 mm 1 Stück
10343981 210 mm 32 mm 1 mm 1 Stück
10373741 180 mm 40 mm 5 mm 1 Stück
10613151 210 mm 40 mm 5 mm 1 Stück
11855071 210 mm 40 mm 5 mm 10 Stück
10169960 250 mm 45 mm 2 mm 1 Stück
10300681 250 mm 48 mm 5 mm 1 Stück
10613341 300 mm 48 mm 5 mm 1 Stück
11 options
Artikelnummer. 10262091
Marke: Bochem™ 3421
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Edelstahllöffel für Chemikalien.
  • Chemikalienlöffel
  • Mit Spatelgriff
Spezifikation
Menge Je 1
Produkttyp Löffelspatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 32 mm
Breite (metrisch) 22 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 150 mm