Learn More
Bochem™ Chemikalienlöffel mit Spatelenden aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10602961
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
120 x 20 mm
300 x 37 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10602961 300 x 37 mm 1 Stück
10252091 120 x 20 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10602961
Marke: Bochem™ 3425
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl. Bochem™ Chemikalienlöffel aus Edelstahl 18/10 mit Spatelenden sind vielseitig einsetzbar.
  • Spatelgriff
  • Autoklavierbar
  • Edelstahl
Spezifikation
Menge Je 1
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Chemikalienlöffel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mehrzweckschwamm für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten
Länge (metrisch) Sägeblatt 50 mm
Breite (metrisch) 37 mm
Klingenmaterial Edelstahl (18/10)
Außendurchmesser (metrisch) 2 mm
Abmessungen (L x B) 300 x 37 mm
Material Edelstahl (18/10)
Grifftyp Flach
Länge (metrisch) 300 mm