Learn More
Bochem™ Pinzette für Deckgläser, aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10241711
Click to view available options
Spitzenform:
Gerade
Verbogen
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10241711
Marke: Bochem™ 1727
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Aus Edelstahl 18/10
  • Deckglaspinzette
  • Edelstahl
  • 6 mm weite Spitzen
Spezifikation
Spitzenform Gerade
Material 18/10 Edelstahl
Länge (metrisch) 105 mm
Produkttyp Pinzette
Menge (Anzahl pro Karton) 10/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere Membranen mit gutem Griff, Autoklavieren oder Brenner, Zangen
Typ Deckglaspinzette