Learn More
Bochem™ Sektionsnadel aus 18/10 Edelstahl
Für den Einsatz mit dem Bochem Nadelhalter Kolle 12000. Bochem™ 18/10 Präpariernadeln sind aus Edelstahl gefertigt.
Marke: Bochem™ 12001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Typ 1: Auge
- Typ 2: Nadel
- Typ 3: Lanzette
- Für den Gebrauch mit dem Bochem Nadelhalter Kolle 12000
- Hergestellt aus Edelstahl
Spezifikation
1,5 mm | |
100 mm | |
Nadelhalter KOLLE 12000 |
Edelstahl (18/10) | |
Öse | |
10/Pack |