Learn More
Bochem™ Sektionsnadel aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 11855101
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Nadelhalter KOLLE 12000
Diameter (Metric) Inside:
1 mm
1,5 mm
2,5 mm
4 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11855101
Marke: Bochem™ 12002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit dem Bochem Nadelhalter Kolle 12000. Bochem™ 18/10 Präpariernadeln sind aus Edelstahl gefertigt.
  • Typ 1: Auge
  • Typ 2: Nadel
  • Typ 3: Lanzette
  • Für den Gebrauch mit dem Bochem Nadelhalter Kolle 12000
  • Hergestellt aus Edelstahl
Spezifikation
Diameter (Metric) Inside 2,5 mm
Länge (metrisch) 100 mm
Material Edelstahl (18/10)
Produkttyp Öse
Zur Verwendung mit (Geräte) Nadelhalter KOLLE 12000
Menge 10/Pack