Learn More
Bochem™ Sektionsnadel aus 18/10 Edelstahl
Beschreibung
- Typ 1: Auge
- Typ 2: Nadel
- Typ 3: Lanzette
- Für den Gebrauch mit dem Bochem Nadelhalter Kolle 12000
- Hergestellt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (Metric) Inside | 4 mm |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Produkttyp | Öse |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Nadelhalter KOLLE 12000 |