Learn More
Bochem™ Sektionsnadel aus 18/10 Edelstahl
Für den Einsatz mit dem Bochem Nadelhalter Kolle 12000. Bochem™ 18/10 Präpariernadeln sind aus Edelstahl gefertigt.
12.55 € - 25.85 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Diameter (Metric) Inside | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Diameter (Metric) Inside | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11875101
|
Bochem™
12004 |
Nadelhalter KOLLE 12000 | 1 mm |
12.55 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11845101
|
Bochem™
12001 |
Nadelhalter KOLLE 12000 | 1,5 mm |
16.95 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11835091
|
Bochem™
12005 |
Nadelhalter KOLLE 12000 |
25.85 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11855101
|
Bochem™
12002 |
Nadelhalter KOLLE 12000 | 2,5 mm |
16.95 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11865101
|
Bochem™
12003 |
Nadelhalter KOLLE 12000 | 4 mm |
16.95 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Typ 1: Auge
- Typ 2: Nadel
- Typ 3: Lanzette
- Für den Gebrauch mit dem Bochem Nadelhalter Kolle 12000
- Hergestellt aus Edelstahl
Spezifikation
100 mm | |
Edelstahl (18/10) |