Learn More
Bochem™ Doppelendige Mikrospatel aus 18/10 Edelstahl
Beschreibung
- Doppelendig
- Edelstahl
- Autoklavierbar
- Gerade
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Form | Gerade |
| Produkttyp | Mikrodoppelspatel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mehrzweckspatel für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 55 mm |
| Breite (metrisch) | 6 mm |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 6 mm |
| Klingenmaterial | Edelstahl (18/10) |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Mehr anzeigen |