Learn More
Bochem™ Doppelendige Mikrospatel aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10514461
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10514461
Marke: Bochem™ 3028
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl. Bochem™ Mikro-Doppelspatel aus Edelstahl 18/10 sind vielseitig einsetzbar.
  • Doppelendig
  • Edelstahl
  • Autoklavierbar
  • Gerade
Spezifikation
Menge Je 1
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Gerade
Produkttyp Mikrodoppelspatel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mehrzweckspatel für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten
Länge (metrisch) Sägeblatt 40 mm
Breite (metrisch) 9 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 9 mm
Klingenmaterial Edelstahl (18/10)
Außendurchmesser (metrisch) 3 mm
Abmessungen (L x B) 150 x 9 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 150 mm