Learn More
Bochem™ Doppelendige Mikrospatel aus 18/10 Edelstahl
Aus Edelstahl. Bochem™ Mikro-Doppelspatel aus Edelstahl 18/10 sind vielseitig einsetzbar.
1.90 € - 5.55 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Form | Gerade |
Menge | Je 1 |
Produkttyp | Mikrodoppelspatel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mehrzweckspatel für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Sägeblatt | Breite (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Sägeblatt | Breite (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10441191
|
Bochem™
3010 |
100 mm | 30 mm | 2 mm |
1.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10060841
|
Bochem™
3016 |
100 mm | 35 mm | 4 mm |
1.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10605251
|
Bochem™
3013 |
100 mm | 35 mm | 3 mm |
1.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10116170
|
Bochem™
3011 |
130 mm | 40 mm | 2 mm |
5.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10269020
|
Bochem™
3017 |
130 mm | 40 mm | 4 mm |
2.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10100371
|
Bochem™
3021 |
130 mm | 40 mm | 5 mm |
2.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10507892
|
Bochem™
3015 |
150 mm | 40 mm | 3 mm |
2.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10431571
|
Bochem™
3018 |
150 mm | 40 mm | 4 mm |
5.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10548272
|
Bochem™
3025 |
150 mm | 40 mm | 6 mm |
2.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10074960
|
Bochem™
3026 |
185 mm | 50 mm | 6 mm |
5.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10514461
|
Bochem™
3028 |
150 mm | 40 mm | 9 mm |
2.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10146360
|
Bochem™
3019 |
185 mm | 50 mm | 4 mm |
2.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10088400
|
Bochem™
3024 |
210 mm | 55 mm | 5 mm |
5.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10259070
|
Bochem™
3027 |
210 mm | 55 mm | 6 mm |
2.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10683072
|
Bochem™
3030 |
210 mm | 55 mm | 9 mm |
3.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Doppelendig
- Edelstahl
- Autoklavierbar
- Gerade
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Je 1 | |
Mehrzweckspatel für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten | |
Edelstahl (18/10) |
Gerade | |
Mikrodoppelspatel | |
Edelstahl (18/10) |