Learn More
Bochem™ Doppelseitige Chemikalienlöffel aus 18/10 Edelstahl
Aus Edelstahl 18/10. Bochem™ Doppelseitige Chemikalienlöffel aus Edelstahl 18/10 sind vielseitig einsetzbar.
10.10 € - 12.10 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Produkttyp | Chemikalienlöffel |
Griffmaterial | Edelstahl (18/10) |
Material | Edelstahl (18/10) |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10120591
|
Bochem™
3460 |
120 mm |
10.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10109970
|
Bochem™
3464 |
250 mm |
12.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Chemikalienlöffel
- Zweiseitig
- 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Je 1 | |
Chemikalienlöffel | |
Edelstahl (18/10) | |
Edelstahl (18/10) |