Learn More
Bochem™ Doppelspatel aus Edelstahl18/10
Artikelnummer. 10094970
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
350 mm
400 mm
500 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
85 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Länge (metrisch) Sägeblatt unitSize
10094970 350 mm 85 mm 1 Stück
10116460 500 mm 100 mm 1 Stück
10720242 400 mm 100 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10094970
Marke: Bochem™ 3106
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie die Bochem™ 8/10 Edelstahl Doppelspatel vielseitig in Ihrem Labor.
  • Edelstahl
  • Optionale Beschichung erhältlich
  • Doppelspatel
Spezifikation
Menge Je 1
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Gerade
Produkttyp Dppelspatel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mehrzweckspatel für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten
Länge (metrisch) Sägeblatt 85 mm
Breite (metrisch) 16 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 16 mm
Klingenmaterial Edelstahl (18/10)
Außendurchmesser (metrisch) 6 mm
Abmessungen (L x B) 350 x 16 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 350 mm