Learn More
Bochem™ Doppelspatel aus Edelstahl18/10
Beschreibung
- Edelstahl
- Optionale Beschichung erhältlich
- Doppelspatel
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Form | Gerade |
| Produkttyp | Dppelspatel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mehrzweckspatel für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 100 mm |
| Breite (metrisch) | 20 mm |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 20 mm |
| Klingenmaterial | Edelstahl (18/10) |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Mehr anzeigen |