Learn More
Bochem™ Doppelspatel aus Edelstahl18/10
Artikelnummer. 10720242
Click to view available options
Länge (metrisch):
350 mm
400 mm
500 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
85 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10720242
Marke: Bochem™ 3107
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie die Bochem™ 8/10 Edelstahl Doppelspatel vielseitig in Ihrem Labor.
  • Edelstahl
  • Optionale Beschichung erhältlich
  • Doppelspatel
Spezifikation
Menge Je 1
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Gerade
Produkttyp Dppelspatel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mehrzweckspatel für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten
Länge (metrisch) Sägeblatt 100 mm
Breite (metrisch) 16 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 16 mm
Klingenmaterial Edelstahl (18/10)
Außendurchmesser (metrisch) 6 mm
Abmessungen (L x B) 400 x 16 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 400 mm