Learn More
Bochem™ 18/10 Doppelspatel aus Edelstahl, rund, biegsam
Artikelnummer. 10528852
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
200 mm
210 mm
250 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Breite (metrisch):
7 mm
12 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10528852
Marke: Bochem™ 3184
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Bochem™ 18/10 Doppelspatel aus Edelstahl in Rundbogenform eignet sich zur Anwendung im Labor.
  • Edelstahl
  • Abgerundete Kante
Spezifikation
Menge Je 1
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Löffel/rund
Produkttyp Dppelspatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 17 mm
Breite (metrisch) 7 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 7 mm
Klingenmaterial Edelstahl (18/10)
Außendurchmesser (metrisch) 2.5 mm
Abmessungen (L x B) 200 x 7 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 200 mm