Learn More
Bochem™ 18/10 Doppelspatel aus Edelstahl, rund, biegsam
Beschreibung
- Edelstahl
- Abgerundete Kante
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Form | Löffel/rund |
| Produkttyp | Dppelspatel |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 20 mm |
| Breite (metrisch) | 7 mm |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 7 mm |
| Klingenmaterial | Edelstahl (18/10) |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2.5 mm |
| Abmessungen (L x B) | 250 x 7 mm |
| Mehr anzeigen |