Learn More
Bochem™ Doppelspatel aus 18/10 Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
250 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Doppelspatel
- 18/10 Edelstahl
- Autoklavierbar
- Gebogen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Form | Gebogen/Abgerundet |
| Produkttyp | Dppelspatel |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 70 mm |
| Breite (metrisch) | 11 mm |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 11 mm |
| Klingenmaterial | Edelstahl (18/10) |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Abmessungen (L x B) | 250 x 11 mm |
| Mehr anzeigen |