Learn More
Bochem™ Doppelspatel aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10568701
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
250 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Länge (metrisch) Sägeblatt unitSize
10568701 210 mm 60 mm 1 Stück
10130461 130 mm 40 mm 1 Stück
10652411 150 mm 45 mm 1 Stück
10180551 185 mm 50 mm 1 Stück
10314001 250 mm 70 mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10568701
Marke: Bochem™ 3103G
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Bochem™ Gebogene Doppelspatel aus Edelstahl 18/10 ist besonders nützlich im Labor;
  • Doppelspatel
  • 18/10 Edelstahl
  • Autoklavierbar
  • Gebogen
Specifica
Menge Je 1
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Gebogen/Abgerundet
Produkttyp Dppelspatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 60 mm
Breite (metrisch) 11 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 11 mm
Klingenmaterial Edelstahl (18/10)
Außendurchmesser (metrisch) 4 mm
Abmessungen (L x B) 210 x 11 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 210 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.