Learn More
Bochem™ Abdampfschalen aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. p-8003315
Click to view available options
Höhe (metrisch):
45 mm
60 mm
95 mm
100 mm
Länge (metrisch):
310 mm
340 mm
375 mm
445 mm
500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10346104
Marke: Bochem™ 8399
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verdampfen Sie Materialien im Labor mit der Bochem™ Verdampfungsschale mit Rand aus 18/10 Edelstahl.
  • Edelstahl 18/10
  • Erhebliche Randgröße
  • Rechteckige Form
Spezifikation
Bodenform Flach
Material Rostfreier Stahl
Form Rechteckig
Typ Abdampfschale
Länge (metrisch) 500 mm
Höhe (metrisch) 100 mm