Learn More
Bochem™ Flache Abdampfschalen aus 18/10 Edelstahl
23.05 € - 31.30 €
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Material | Edelstahl |
Form | Rund |
Typ | Abdampfschale |
Höhe (metrisch) | 20 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10633691
|
Bochem™
8572 |
100 mL |
31.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10383081
|
Bochem™
8571 |
75 mL |
23.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Flache und hohe Form erhältlich.Hohe Form verfügt über Kontaktboden für Heizplatten und Magnetrührer.
Form: Flach
Volumen: 100mL
φ/H: 80/20mm
Spezifikation
Flach | |
Rund | |
20 mm |
Edelstahl | |
Abdampfschale |