Learn More
Bochem™ Laborheber aus Edelstahl 18/10
Artikelnummer. 10289260
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Basis:
160 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Basis unitSize
10289260 160 mm 1 Stück
10410441 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10289260 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 11120
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl 18/10. Bochem™ Der Laborheber aus Edelstahl 18/10 zeichnet sich durch eine verbesserte Scherentechnologie mit reduzierten Toleranzen aus.
  • Aus 18/10 Edelstahl
  • Verbesserte Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen
  • Ergonomischer Drehknopf, abgerundet und anwenderfreundlich
  • Scherenkonstruktion aus 18/10-Edelstahl
  • Alle Modelle werden gemäß DIN 12897 gefertigt.
  • Maximale dynamische Betriebslast (kg max. dyn.) und maximale statische Betriebslast (kg max. stat .) Die Normen entsprechen DIN 12897
  • Kleinere Modelle (bis zu 240 x 240 mm; Typ 1) verfügen über ein einfaches, handbetätigtes Einstellrad.
  • Bei größeren Modellen (ab 300 x 300 mm; Typ 2) wird die Verwendung der mitgelieferten Ratsche empfohlen, die mit einem speziellen Einstellrad verbunden wird.
Spezifikation
Material Edelstahl (18/10)
Höhe (metrisch) 60 bis 275 mm
Länge (metrisch) Basis 160 mm
Produkttyp Laborjacke
Menge Je 1