Learn More
Bochem™ Laborschale aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10692401
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
220 mm
240 mm
260 mm
305 mm
320 mm
380 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10692401 240 mm 1 Stück
10475431 220 mm 1 Stück
10434281 260 mm 1 Stück
10373511 305 mm 1 Stück
10767191 320 mm 1 Stück
10343611 380 mm 1 Stück
10515421 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10692401 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 8592
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern, Mischen oder Aufbewahrung von Chemikalien in der Bochem™ 18/10 Edelstahl-Laborschüssel. Ein nützliches Laborzubehör.
  • Flacher Boden
  • Edelstahl
  • Kugelförmige Schüssel
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 3000 mL
Material Rostfreier Stahl
Form Rund
Typ Laborschüssel
Höhe (metrisch) 95 mm
Durchmesser (metrisch) 240 mm