Learn More
Bochem™ 18/10 Laborwagen aus Edelstahl, zusammenbaubar
Product Code. 12691905
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
785 x 450 x 850 mm (mit Rad und Griff)
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Abmessungen (L x B x H) Unit Size
12691905 785 x 450 x 850 mm (mit Rad und Griff) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 12691905 Supplier Bochem™ Supplier No. 11417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1700.00 €
    1377.83 € / 1 Stück
    Sparen 322.17 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 01-02-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Abmessungen (L x B x H) 785 x 450 x 850 mm (mit Rad und Griff)
Ausführung Matt
Höhe (metrisch) 850 mm
Länge (metrisch) 785 mm
Tragkraft (metrisch) 300 kg
Material Edelstahl (18/10)
Breite (metrisch) 450 mm