Learn More
Bochem™ Laborlöffel aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10418242
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
200 mm
240 mm
280 mm
320 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10418242 200 mm 1 Stück
10284551 240 mm 1 Stück
10759431 280 mm 1 Stück
10594641 320 mm 1 Stück
10564261 150 mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10418242
Marke: Bochem™ 3391
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flache Löffel mit ovaler Schale aus Edelstahl. Bochem™ Laborlöffel aus 18/10 Edelstahl sind chemisch beständig, robust und poliert für eine einfache Reinigung.
  • Langlebige 18/10 Edelstahlkonstruktion.
  • Polierte Oberfläche für einfache Reinigung.
  • Ovale Schale für einfache Materialauf- und entnahme.
Spezifikation
Menge Je 1
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Laborlöffel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mehrzwecklöffel für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten
Außendurchmesser (metrisch) 10 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 200 mm