Learn More
Bochem™ Laborlöffel aus 18/10 Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
200 mm
240 mm
280 mm
320 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Langlebige 18/10 Edelstahlkonstruktion.
- Polierte Oberfläche für einfache Reinigung.
- Ovale Schale für einfache Materialauf- und entnahme.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produkttyp | Laborlöffel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mehrzwecklöffel für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten |
| Außendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Länge (metrisch) | 150 mm |