Learn More
Bochem™ Laborlöffel aus 18/10 Edelstahl
Beschreibung
- Langlebige 18/10 Edelstahlkonstruktion.
- Polierte Oberfläche für einfache Reinigung.
- Ovale Schale für einfache Materialauf- und entnahme.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produkttyp | Laborlöffel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mehrzwecklöffel für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten |
| Außendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Länge (metrisch) | 320 mm |