Learn More
Bochem™ Messlöffel-Set aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10566181
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1, 2,5, 5 und 15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Product Code. 10566181
missing translation for 'mfr': Bochem™ 3801
Only null left
Add to basket
Add to basket
Aus Edelstahl 18/10. Das BOCHEM™ Messlöffelset aus Edelstahl 18/10 ist in vier Größen lieferbar.
  • 18/10 Edelstahl
  • Vier Größen: 
    • 1.0 ml
    • 2.5 ml
    • 5 ml
    • 15 ml
Specifications
Menge Je 1
Kapazität (metrisch) 1, 2,5, 5 und 15 ml
Produkttyp Messlöffelset
Material Edelstahl (18/10)