Learn More
Bochem™ Mikroschaufeln aus 18/10 Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
130 mm
150 mm
185 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
40 mm
45 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Typ 1
- Halb abgerundet
- Auch mit breiter Schaufel lieferbar
- Edelstahl 18/10
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Form | Halbrund |
| Produkttyp | Mikro-Schaufel |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 45 mm |
| Breite (metrisch) | 4 mm |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 4 mm |
| Klingenmaterial | Edelstahl (18/10) |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Abmessungen (L x B) | 150 x 4 mm |
| Mehr anzeigen |