Learn More
Bochem™ Mikroschaufeln aus 18/10 Edelstahl
Die Bochem™ 8/10 Mikroschaufeln aus Edelstahl in halbrund stellen eine sinnvolle Ergänzung zu Ihrem Bestand an Laborinstrumenten dar.
5.15 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Form | Halbrund |
Menge | Je 1 |
Produkttyp | Mikro-Schaufel |
Breite (metrisch) | 4 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10350821
|
Bochem™
3300 |
130 mm | 40 mm |
5.15 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10461191
|
Bochem™
3302 |
150 mm | 45 mm |
5.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10742352
|
Bochem™
3304 |
185 mm | 50 mm |
5.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Typ 1
- Halb abgerundet
- Auch mit breiter Schaufel lieferbar
- Edelstahl 18/10
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Je 1 | |
4 mm | |
Edelstahl (18/10) | |
Edelstahl (18/10) |
Halbrund | |
Mikro-Schaufel | |
4 mm | |
2mm |