Learn More
Bochem™ Mikrospatel aus 18/10 Edelstahl
Beschreibung
- 18/10 Edelstahl
- PVC-Griff
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Form | Abgerundet, flach |
| Produkttyp | Mikrospatel |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 40 mm |
| Breite (metrisch) | 4 mm |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 4 mm |
| Griffmaterial | PVC |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Länge (metrisch) | 160 mm |