Learn More
Bochem™ Mikro-Löffelspatel aus Edelstahl 18/10, Löffelform
Artikelnummer. 10420441
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
130 mm
180 mm
185 mm
210 mm
Produkttyp:
Löffelspatel
Mikro-Löffelspatel
Außendurchmesser (metrisch):
2mm
2 mm
2.5 mm
3mm
4mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Produkttyp Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10420441 210 mm Mikro-Löffelspatel 2 mm 1 Stück
10770812 130 mm Mikro-Löffelspatel 2 mm 1 Stück
10094950 180 mm Mikro-Löffelspatel 2.5 mm 1 Stück
11835071 185 mm Mikro-Löffelspatel 2mm 10 Stück
10721202 180 mm Löffelspatel 3mm 1 Stück
10557122 210 mm Löffelspatel 4mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10420441 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 3212
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Edelstahl 18/10. Bochem™ Mikro-Löffelspatel aus Edelstahl 18/10 sind in zwei Ausführungen lieferbar.
  • 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Menge Je 1
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Löffel
Produkttyp Mikro-Löffelspatel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
Klingenmaterial Edelstahl (18/10)
Außendurchmesser (metrisch) 2 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 210 mm