Learn More
Bochem™ Mikro-Löffelspatel aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10373551
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
200 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
5 mm (Löffel)/45 mm (Klinge)
6 mm (Löffel)/45 mm (Klinge)
7 mm (Löffel)/40 mm (Klinge)
9 mm (Löffel)/40 mm (Klinge)
9 mm (Löffel)/45 mm (Klinge)
Breite (metrisch) Sägeblatt:
3 mm (Löffel)/5 mm (Klinge)
4 mm (Löffel)/5 mm (Klinge)
5 mm (Löffel)/5 mm (Klinge)
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Länge (metrisch) Sägeblatt Breite (metrisch) Sägeblatt unitSize
10373551 200 mm 9 mm (Löffel)/45 mm (Klinge) 5 mm (Löffel)/5 mm (Klinge) 1 Stück
10269120 150 mm 7 mm (Löffel)/40 mm (Klinge) 5 mm (Löffel)/5 mm (Klinge) 1 Stück
10655801 150 mm 6 mm (Löffel)/45 mm (Klinge) 4 mm (Löffel)/5 mm (Klinge) 1 Stück
10383501 150 mm 5 mm (Löffel)/45 mm (Klinge) 3 mm (Löffel)/5 mm (Klinge) 1 Stück
11815061 150 mm 5 mm (Löffel)/45 mm (Klinge) 3 mm (Löffel)/5 mm (Klinge) 10 Stück
11825061 150 mm 9 mm (Löffel)/40 mm (Klinge) 5 mm (Löffel)/5 mm (Klinge) 10 Stück
10186310 150 mm 9 mm (Löffel)/40 mm (Klinge) 5 mm (Löffel)/5 mm (Klinge) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10373551 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 3345
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl 18/10. Bochem™ Mikrolöffelspatel aus Edelstahl 18/10 erfüllen im Labor vielfältige Funktionen.
  • 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Menge Je 1
Form Löffelende, Klingenende
Produkttyp Mikro-Löffelspatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 9 mm (Löffel)/45 mm (Klinge)
Breite (metrisch) 5 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 5 mm (Löffel)/5 mm (Klinge)
Abmessungen (L x B) 200 x 5 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 200 mm