Learn More
Bochem™ Mikro-Löffelspatel aus 18/10 Edelstahl
Beschreibung
- 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 Packungen |
| Form | Löffelende, Klingenende |
| Produkttyp | Mikro-Löffelspatel |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 5 mm (Löffel)/45 mm (Klinge) |
| Breite (metrisch) | 5 mm |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 3 mm (Löffel)/5 mm (Klinge) |
| Abmessungen (L x B) | 150 x 5 mm |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Länge (metrisch) | 150 mm |